2-Nitrothiophen tech. 85%, technische Qualität

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A17464.06 A17464.14
A17464.06EA 36.5 EUR
A17464.06 A17464.14
2-Nitrothiophen tech. 85%, technische Qualität
2-Nitrothiophene

Purity: 85% CAS No.: 609-40-5 Molecular Formula: C4H3NO2S Formula Weight: 129.14 Flash Point: 94°(201°F) Melting Point: 43-45° Boiling Point: 224-225° MDL No.: MFCD00005425

Formel: C₄H₃NO₂S
Molecular Weight: 129.14 g/mol
Siedepunkt: 224…225 °C
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Dichte: 1.3644
Flammpunkt: 94 °C (201 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005425
CAS-Nummer: 609-40-5
EINECS: 210-190-9

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR