2-Nitrothiophen

Lieferant: FLUOROCHEM

001317-5G 001317-25G
FLUO001317-5GEA 45.9 EUR
FLUO001317-5G FLUO001317-25G
2-Nitrothiophen
2-Nitrothiophene
Formel: C₄H₃NO₂S
Molecular Weight: 129.14 g/mol
Siedepunkt: 224
Schmelzpunkt: 46,5
Dichte: 1.3644 g/cm³ (42.6 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005425
CAS-Nummer: 609-40-5
EINECS: 210-190-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR