Thiophen 99+%, reinst

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Thiofuran

138821000 138825000 138820025
ACRO138821000EA 36.8 EUR
ACRO138821000 ACRO138825000 ACRO138820025
Thiophen 99+%, reinst
Thiophen
Formel: C₄H₄S
Molecular Weight: 84,14 g/mol
Siedepunkt: 84 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –38 °C
Dichte: 1,065 g/cm³
Flammpunkt: –9 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005413
CAS-Nummer: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
UN: 2414
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09490

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Benzene ≤0.1 % (GC)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR