Thiophen 99.5%, reinst benzenfrei
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Thiofuran
342591000
342595000
ACRO342591000EA
37.7
EUR
ACRO342591000
ACRO342595000
Thiophen 99.5%, reinst benzenfrei
Thiophen
Formel:
C₄H₄S Molecular Weight: 84,14 g/mol Siedepunkt: 84,4 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –38 °C Dichte: 1,065 g/cm³ Flammpunkt: –9 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005413 CAS-Nummer: 110-02-1 EINECS: 203-729-4 UN: 2414 ADR: 3,II Merck Index: 12,09490 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤40 APHA |
Benzene | ≤0.1 % (GC) |