2-Methylthiophen ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A12736.14 A12736.22 A12736.36
A12736.14EA 35.3 EUR
A12736.14 A12736.22 A12736.36
2-Methylthiophen ≥98%
2-Methylthiophene
Purity: 98% CAS No.: 554-14-3 Molecular Formula: C5H6S Formula Weight: 98.17 Flash Point: 7°(44°F) Refractive Index: 1.5200 Odour: Aromatic Melting Point: -63° Boiling Point: 112-114° Beilstein Reference: 103734 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005451
Formel: C₅H₆S
Molecular Weight: 98.17 g/mol
Siedepunkt: 112…114 °C
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1.017
Flammpunkt: 7 °C (44 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005451
CAS-Nummer: 554-14-3
EINECS: 209-063-0
UN: 1993
ADR: 3 II