2-Methylthiophen
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
SB01500.1 SB01500.10 SB01500.50
MAYBSB01500.1EA 0 EUR
MAYBSB01500.1 MAYBSB01500.10 MAYBSB01500.50
2-Methylthiophen
2-Methylthiophene
Formel: C₅H₆S
Molecular Weight: 98.17 g/mol
Siedepunkt: 113
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005451
CAS-Nummer: 554-14-3
EINECS: 209-063-0
UN: 1993
ADR: 3 II