Bolzen und Spreizscheiben
Lieferant: Bohlender
C410-08 C410-04 C410-06 C410-02
BOHLC410-08EA 11.3 EUR
BOHLC410-08 BOHLC410-04 BOHLC410-06 BOHLC410-02
Bolzen und Spreizscheiben
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Bolzen und Spreizscheiben komplett aus PTFE, hauptsächliche Verwendung mit Halbmond-Rohrblättern mit Doppelnut.
  • Temperaturbeständigkeit: −200 to +250 °C
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit