3-Methylthiophen ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

A13394.14 A13394.22
A13394.14EA 32.3 EUR
A13394.14 A13394.22
3-Methylthiophen ≥98%
3-Methylthiophene

Purity: 98+% CAS No.: 616-44-4 Molecular Formula: C5H6S Formula Weight: 98.17 Flash Point: 11°(51°F) Refractive Index: 1.5200 Odour: Aromatic Melting Point: -69° Boiling Point: 115-117° Beilstein Reference: 1300 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005470

Formel: C₅H₆S
Molecular Weight: 98,17 g/mol
Siedepunkt: 115…117 °C
Schmelzpunkt: –69 °C
Dichte: 1,020
Flammpunkt: 11 °C (51 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005470
CAS-Nummer: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR