3-Methylthiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
003448-100G 003448-25G
FLUO003448-100GEA 139 EUR
FLUO003448-100G FLUO003448-25G
3-Methylthiophen
3-Methylthiophene
Formel: C₅H₆S
Molecular Weight: 98,17 g/mol
Siedepunkt: ∼114 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –69 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005470
CAS-Nummer: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
UN: 1993
ADR: 3,II