2,3-Dimethylthiophen 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
342270010 342270050 342270250
ACRO342270010EA 79.1 EUR
ACRO342270010 ACRO342270050 ACRO342270250
2,3-Dimethylthiophen 97%
2,3-Dimethylthiophene
Formel: C₆H₈S
Siedepunkt: 141,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –49 °C
Dichte: 1,0021 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130081
CAS-Nummer: 632-16-6
EINECS: 211-170-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %