2,5-Dimethylthiophen ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A10869.09 A10869.14
A10869.09EA 43.8 EUR
A10869.09 A10869.14
2,5-Dimethylthiophen ≥98%
2,5-Dimethylthiophene
Purity: 98+% CAS No.: 638-02-8 Molecular Formula: C6H8S Formula Weight: 112.19 Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.5120 Odour: Characteristic Melting Point: -63° Boiling Point: 134-136° Beilstein Reference: 106450 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005452
Formel: C₆H₈S
Molecular Weight: 112,2 g/mol
Siedepunkt: 134…136 °C
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0,984
Flammpunkt: 24 °C (75 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005452
CAS-Nummer: 638-02-8
EINECS: 211-313-9
UN: 1993
ADR: 3,III