2,5-Dimethylthiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
002791-25G 002791-100G
FLUO002791-25GEA 0 EUR
FLUO002791-25G FLUO002791-100G
2,5-Dimethylthiophen
2,5-Dimethylthiophene
Formel: C₆H₈S
Siedepunkt: 134 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0,984 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005452
CAS-Nummer: 638-02-8
EINECS: 211-313-9
UN: 1993
ADR: 3,II