2-Adamantanon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Adamantan-2-one
292500050
292500250
292501000
ACRO292500050EA
33
EUR
ACRO292500050
ACRO292500250
ACRO292501000
2-Adamantanon 98%
2-Adamantanon
Formel:
C₁₀H₁₄O Molecular Weight: 150,22 g/mol Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 282…286 °C Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00074737 CAS-Nummer: 700-58-3 EINECS: 211-847-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |