2-Adamantanon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Adamantan-2-one
SB01167.1 SB01167.10 SB01167.50
MAYBSB01167.1EA 0 EUR
MAYBSB01167.1 MAYBSB01167.10 MAYBSB01167.50
2-Adamantanon
2-Adamantanon
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074737
CAS-Nummer: 700-58-3
EINECS: 211-847-2