2-Adamantanon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Adamantan-2-one

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

146048-100G 146048-25G 146048-5G
SIAL146048-100GEA 174 EUR
SIAL146048-100G SIAL146048-25G SIAL146048-5G
2-Adamantanon, Sigma-Aldrich®
2-Adamantanon
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074737
CAS-Nummer: 700-58-3
EINECS: 211-847-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR