1-Chloradamantan 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

264240100 264240500 264242500
ACRO264240100EA 29.8 EUR
ACRO264240100 ACRO264240500 ACRO264242500
1-Chloradamantan 98%
1-Chloradamantan
Formel: C₁₀H₁₅Cl
Molecular Weight: 170,68 g/mol
Schmelzpunkt: 163…166 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075627
CAS-Nummer: 935-56-8
EINECS: 213-305-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light grey Adhering crystalline solid and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR