1-Chloradamantan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
15169.06 15169.14 15169.22
15169.06EA 27.1 EUR
15169.06 15169.14 15169.22
1-Chloradamantan ≥98%
1-Chloradamantan
Purity: 98% CAS No.: 935-56-8 Molecular Formula: C10H15Cl Formula Weight: 170.68 Physical Form: Crystalline Melting Point: 165° MDL No.: MFCD00075627
Formel: C₁₀H₁₅Cl
Molecular Weight: 170,68 g/mol
Schmelzpunkt: 165 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075627
CAS-Nummer: 935-56-8
EINECS: 213-305-0