1-Chloradamantan
Lieferant: CHEMPUR
JFD00559.250
JFD00559.1
CHMPJFD00559.250EA
0
EUR
CHMPJFD00559.250
MAYBJFD00559.1
1-Chloradamantan
1-Chloradamantan
Formel:
C₁₀H₁₅Cl Molecular Weight: 170,68 g/mol Schmelzpunkt: 163…166 °C Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00075627 CAS-Nummer: 935-56-8 EINECS: 213-305-0 |