1-Adamantanol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan, 1-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol, 1-Hydroxyadamantan, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-1-ol
A10209.09
A10209.18
A10209.30
A10209.09EA
28.7
EUR
A10209.09
A10209.18
A10209.30
1-Adamantanol ≥99%
1-Adamantanol
Purity: 99%
CAS No.: 768-95-6
Molecular Formula: C10H16O
Formula Weight: 152.24
Melting Point: ca 245° subl.
Beilstein Reference: 1903952
Formel:
C₁₀H₁₆O Molecular Weight: 152.24 g/mol Siedepunkt: 287 Schmelzpunkt: ∼ 245 °C (Subl.) Dichte: 1.06 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00074729 CAS-Nummer: 768-95-6 EINECS: 212-202-8 |