2-Adamantanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-2-ol, 2-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol
A10697.06 A10697.14
A10697.06EA 42 EUR
A10697.06 A10697.14
2-Adamantanol ≥98%
2-Adamantanol
Purity: 98% CAS No.: 700-57-2 Molecular Formula: C10H16O Formula Weight: 152.24 Melting Point: 299-303°(sealed tube) Beilstein Reference: 1903957
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152.24 g/mol
Schmelzpunkt: 299…303 °C (versiegeltes Röhrchen)
Dichte: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074744
CAS-Nummer: 700-57-2
EINECS: 211-846-7