1,2-Epoxy-5-hexen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,2-Epoxy-5-hexen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
260347-25G
260347-5G
SIAL260347-25GEA
213
EUR
SIAL260347-25G
SIAL260347-5G
1,2-Epoxy-5-hexen, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxy-5-hexen
Formel:
C₆H₁₀O Molecular Weight: 98,14 g/mol Siedepunkt: 119…121 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –156 °C Dichte: 0,869 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00010051 CAS-Nummer: 10353-53-4 EINECS: 233-771-9 UN: 3271 ADR: 3,II |