Kaliumdisulfat analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
16146.2600
16146.3600
16146.5600
KRAF16146.2600EA
129
EUR
KRAF16146.2600
KRAF16146.3600
KRAF16146.5600
Kaliumdisulfat analytisches Reagens
Kaliumdisulfat
Formel:
K₂O₇S₂ Schmelzpunkt: ∼325 °C Dichte: 2,51 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011385 CAS-Nummer: 7790-62-7 EINECS: 232-216-8 Merck Index: 13,07749 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...