2-Pyrrolidon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Pyrrolidin-2-one
P74370-1KG P74370-25G P74370-500G
SIALP74370-1KGEA 67.6 EUR
SIALP74370-1KG SIALP74370-25G SIALP74370-500G
2-Pyrrolidon, Sigma-Aldrich®
2-Pyrrolidon
Formel: C₄H₇NO
Molecular Weight: 85,11 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24…26 °C
Dichte: 1,1115 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005270
CAS-Nummer: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Index: 12,08200