Kaliumthiocyanat 25% in wässriger Lösung analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Kaliumrhodanid, Kaliumsulfocyanid

17491.1000 17491.3000 17491.5020
KRAF17491.1000EA 0 EUR
KRAF17491.1000 KRAF17491.3000 KRAF17491.5020
Kaliumthiocyanat 25% in wässriger Lösung analytisches Reagens
Kaliumthiocyanat
Formel: KSCN
Molecular Weight: 97,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011413
CAS-Nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR