Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
20349.1600 20349.2600 20349.3600 20349.5600
KRAF20349.1600EA 25.7 EUR
KRAF20349.1600 KRAF20349.2600 KRAF20349.3600 KRAF20349.5600
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat, reinst
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat
Formel: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Schmelzpunkt: 92,5 °C
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149143
CAS-Nummer: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373