Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Alumen, Kalialaun, Aluminiumkaliumbis(sulfat) Dodecahydrat

20350.1600 20350.2600 20350.3600 20350.5600
KRAF20350.1600EA 33.8 EUR
KRAF20350.1600 KRAF20350.2600 KRAF20350.3600 KRAF20350.5600
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat analytisches Reagens
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat
Formel: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Molecular Weight: 474.39 g/mol
Schmelzpunkt: 92,5
Dichte: 1.72 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149143
CAS-Nummer: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR