1-Methylimidazol zur Synthese

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

07133.2700 07133.3700
KRAF07133.2700EA 142 EUR
KRAF07133.2700 KRAF07133.3700
1-Methylimidazol zur Synthese
1-Methylimidazol
Formel: C₄H₆N₂
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005292
CAS-Nummer: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 3267
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR