Petroleumbenzin, 40…60 °C analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

10377.2700 10377.3700 10377.4700 10377.5500 10377.6700 10377.8900
KRAF10377.2700EA 0 EUR
KRAF10377.2700 KRAF10377.3700 KRAF10377.4700 KRAF10377.5500 KRAF10377.6700 KRAF10377.8900
Petroleumbenzin, 40…60 °C analytisches Reagens
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 40…60 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR