Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Aluminiumammoniumbis(sulfat) DodecahydratAmmoniumalaun

KRAF20345.6600EA 0 EUR
KRAF20345.6600 KRAF20345.5600 KRAF20345.3600 KRAF20345.2600
Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat, reinst
Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat
Formel: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
Molecular Weight: 453,33 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 93 °C
Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00051042
CAS-Nummer: 7784-26-1
EINECS: 232-055-3
Merck Index: 13,00325

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR