Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Aluminiumammoniumbis(sulfat) Dodecahydrat, Ammoniumalaun

20346.2600 20346.3600 20346.5600 20346.6600
KRAF20346.2600EA 102 EUR
KRAF20346.2600 KRAF20346.3600 KRAF20346.5600 KRAF20346.6600
Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat analytisches Reagens
Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat
Formel: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
Molecular Weight: 453,33 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 93 °C
Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00051042
CAS-Nummer: 7784-26-1
EINECS: 232-055-3
Merck Index: 13,00325

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR