Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat DAB, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Chloramin T Natriumsalz Trihydrat, Tosylchloramidnatrium Trihydrat, N-Chlor-p-toluolsulfonamid Natriumsalz Trihydrat

06148.0600 06148.2600 06148.1600 06148.3600 06148.4600
KRAF06148.0600EA 56.5 EUR
KRAF06148.0600 KRAF06148.2600 KRAF06148.1600 KRAF06148.3600 KRAF06148.4600
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat DAB, reinst
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat
Formel: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Molecular Weight: 281.69 g/mol
Schmelzpunkt: 167…170 °C
Dichte: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 192 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149066
CAS-Nummer: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02085

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR