Bariumhydroxid 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

01052.2000 01052.3000 01052.5020
KRAF01052.2000EA 0 EUR
KRAF01052.2000 KRAF01052.3000 KRAF01052.5020
Bariumhydroxid 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Barium hydroxide
Formel: H₂BaO₂
Molecular Weight: 171.34 g/mol
Schmelzpunkt: 325
Dichte: 2.18
MDL: MFCD00003443
CAS-Nummer: 17194-00-2
EINECS: 241-234-5
Merck Index: 12,01006

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR