Essigsäure 90% ≥90%, technische Qualität
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Ethansäure
20104.3000 20104.4000 20104.6020
KRAF20104.3000EA 0 EUR
KRAF20104.3000 KRAF20104.4000 KRAF20104.6020
Essigsäure 90% ≥90%, technische Qualität
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Molecular Weight: 60.05 g/mol
Siedepunkt: 118
Schmelzpunkt: 17
Flammpunkt: 38,5
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM