Natriumchlorid 25% in wässriger Lösung zur Synthese
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
14372.3000
14372.5000
14372.6000
14372.7000
KRAF14372.3000EA
66.7
EUR
KRAF14372.3000
KRAF14372.5000
KRAF14372.6000
KRAF14372.7000
Natriumchlorid 25% in wässriger Lösung zur Synthese
Natriumchlorid
Formel:
NaCl Molecular Weight: 58.44 g/mol Siedepunkt: 1413 Schmelzpunkt: 801 Dichte: 1…1.2 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...