ortho-Phosphorsäure 25% zA
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Phosphorsäure, Orthophosphorsäure
14078.3000 14078.4000 14078.5020 14078.6020 14078.7020
KRAF14078.3000EA 55 EUR
KRAF14078.3000 KRAF14078.4000 KRAF14078.5020 KRAF14078.6020 KRAF14078.7020
ortho-Phosphorsäure 25% zA
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Molecular Weight: 98 g/mol
Siedepunkt: 158
Schmelzpunkt: 21
Dichte: 1.5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344