Propylenglycol zur Synthese
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Propylenglycol, (±)-1,2-Propylenglycol, (±)-1,2-Dihydroxypropan
16968.2000
16968.3000
16968.4000
KRAF16968.2000EA
32.8
EUR
KRAF16968.2000
KRAF16968.3000
KRAF16968.4000
Propylenglycol zur Synthese
Propylenglycol
Formel:
CH₃CH(OH)CH₂OH Molecular Weight: 76.1 g/mol Siedepunkt: 187.6 Schmelzpunkt: –59 °C Dichte: 1.04 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 99 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064272 CAS-Nummer: 57-55-6 EINECS: 200-338-0 Merck Index: 13,07947 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...