Salzsäure 1 mol/l (1 N) Reag. Ph. Eur.

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

25048.3000 25048.4000 25048.5400 25048.6400
KRAF25048.3000EA 27.2 EUR
KRAF25048.3000 KRAF25048.4000 KRAF25048.5400 KRAF25048.6400
Salzsäure 1 mol/l (1 N) Reag. Ph. Eur.
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR