Salzsäure 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur.
Lieferant: Bernd Kraft
Achtung
25076.3000 25076.4000 25076.5400 25076.6400
KRAF25076.3000EA 62.1 EUR
KRAF25076.3000 KRAF25076.4000 KRAF25076.5400 KRAF25076.6400
Salzsäure 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur.
Salzsäure
Formel: HCl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II