Silbernitrat 0.01 mol/l (0.01 N) aqueous solution
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Höllenstein
15652.1700 15652.2700 15652.3700 15652.4700
KRAF15652.1700EA 0 EUR
KRAF15652.1700 KRAF15652.2700 KRAF15652.3700 KRAF15652.4700
Silbernitrat 0.01 mol/l (0.01 N) aqueous solution
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169.87 g/mol
Siedepunkt: 444
Schmelzpunkt: 210
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM