Silbernitrat 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution
Lieferant: Bernd Kraft
Achtung
Synonyme: Höllenstein
05730.2700 05730.3100 05730.4100
KRAF05730.2700EA 0 EUR
KRAF05730.2700 KRAF05730.3100 KRAF05730.4100
Silbernitrat 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169.87 g/mol
Siedepunkt: 444
Schmelzpunkt: 210
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM