Silbernitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in Essigsäure

Lieferant: Bernd Kraft

13394.2700 13394.3100 13394.4100
KRAF13394.2700EA 88.2 EUR
KRAF13394.2700 KRAF13394.3100 KRAF13394.4100
Silbernitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in Essigsäure
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR