Silbernitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Lieferant: Bernd Kraft
|
Achtung
|
Synonyme:
Höllenstein
25053.3100
25053.4100
25053.5400
25053.6400
KRAF25053.3100EA
147
EUR
KRAF25053.3100
KRAF25053.4100
KRAF25053.5400
KRAF25053.6400
Silbernitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Silbernitrat
Formel:
AgNO₃ Molecular Weight: 169.87 g/mol Siedepunkt: 444 Schmelzpunkt: 210 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 3082 ADR: 9 III Merck Index: 12,08661 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...