Zinn(II)chlorid Dihydrat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Zinnsalz

20174.1800 20174.2800 20174.3800
KRAF20174.1800EA 66.1 EUR
KRAF20174.1800 KRAF20174.2800 KRAF20174.3800
Zinn(II)chlorid Dihydrat, reinst
Zinn(II)chlorid Dihydrat
Formel: SnCl₂·2H₂O
Molecular Weight: 225,65 g/mol
Siedepunkt: 623 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 246 °C
Dichte: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149863
CAS-Nummer: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR