Aceton zS

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Propanon, DMK, 2-Propanon, Dimethylketon

19514.3000 19514.4000 19514.5300 19514.8500
KRAF19514.3000EA 28.3 EUR
KRAF19514.3000 KRAF19514.4000 KRAF19514.5300 KRAF19514.8500
Aceton zS
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
Molecular Weight: 58.08 g/mol
Siedepunkt: 56.2
Schmelzpunkt: –95.4 °C
Dichte: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: <–20 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR