Ethylacetat zA

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Essigester, Essigsäureethylester, EtOAc

20198.2000 20198.3000 20198.4000 20198.5020 20198.6020 20198.8600 20198.7900
KRAF20198.2000EA 0 EUR
KRAF20198.2000 KRAF20198.3000 KRAF20198.4000 KRAF20198.5020 KRAF20198.6020 KRAF20198.8600 KRAF20198.7900
Ethylacetat zA
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Molecular Weight: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 77.1
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR