Tridodecylamin (Wasserstoff-Ionophor I), Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Trilaurylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
95292-100MG
95292-500MG
95292-100MGEA
187
EUR
95292-100MG
95292-500MG
Tridodecylamin (Wasserstoff-Ionophor I), Supelco®
Tridodecylamin (Wasserstoff-Ionophor I)
Formel:
C₃₆H₇₅N Siedepunkt: 450 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 16 °C Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 190 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008971 CAS-Nummer: 102-87-4 EINECS: 203-063-4 UN: 3082 ADR: 9,III |