n-Hexadecan zur Synthese

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Cetan

13042.1700 13042.2700 13042.3700
KRAF13042.1700EA 119 EUR
KRAF13042.1700 KRAF13042.2700 KRAF13042.3700
n-Hexadecan zur Synthese
n-Hexadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Molecular Weight: 226.45 g/mol
Siedepunkt: 287
Schmelzpunkt: 18
Dichte: 0.77331 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 135 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008998
CAS-Nummer: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90d3084bdd908b305ecf9b3c30e03cd98a407d94&vid=e5a15f4f6c36024a34521e08083957252ff78457&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR