n-Nonan zur Synthese
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
18220.1700
18220.3700
KRAF18220.1700EA
119
EUR
KRAF18220.1700
KRAF18220.3700
n-Nonan zur Synthese
n-Nonane
Formel:
H₃C(CH₂)₇CH₃ Molecular Weight: 128,26 g/mol Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –53 °C Dichte: 0,718 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 31 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009574 CAS-Nummer: 111-84-2 EINECS: 203-913-4 UN: 1920 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...