n-Octan zS

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

18219.1700 18219.3700
KRAF18219.1700EA 70 EUR
KRAF18219.1700 KRAF18219.3700
n-Octan zS
n-Octan
Formel: H₃C(CH₂)₆CH₃
Molecular Weight: 114.23 g/mol
Siedepunkt: 126
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 0.703 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 8
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009556
CAS-Nummer: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
UN: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=b00a2925902bc425c80f8ebb3f0e7b456c800ae3&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR