Kaliumchlorat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

20157.3600 20157.5600 20157.6600
KRAF20157.3600EA 80.4 EUR
KRAF20157.3600 KRAF20157.5600 KRAF20157.6600
Kaliumchlorat, reinst
Potassium chlorate
Formel: KClO₃
Molecular Weight: 122.55 g/mol
Siedepunkt: 400
Schmelzpunkt: 356
Dichte: 2.34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011361
CAS-Nummer: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07703

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR